Learn More
Corn Oil, TRC
Artikelnummer. 30335519
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30335519 500 mg 500 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30335519
Marke: Toronto Research Chemicals TRCC130780500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Corn Oil
CAS 8001-30-7
Menge 500 mg
Synonym Bunge, Corn Germ Oil, Germ Oil of Semen Maydis, Gold-N-Sweet Pan Spray, Lipomul, Maydol, Maise Oil, Mazola Oil, Semen Maydis Oil, Semen Maydis Salad Oil, Uni Ace CS