Learn More
Corning™ 0.05 % Trypsin/0.53 Millimolar EDTA in HBSS ohne Kalzium, Magnesium oder Natriumbicarbonat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15313651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 × 100 mL
6 × 500 mL
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15313651 6 × 100 mL 6 Stück
15323651 6 × 500 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15313651 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 25052CI
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur enzymatischen Freisetzung adhärenter Zellen aus Gewebekulturplatten für das Passagieren verwendet.
Trypsin wird verwendet, um anhaftende Zellen enzymatisch von Gewebekulturplatten für die Passage abzulösen.  Zweiwertige Kationen wie Calcium und Magnesium, die häufig in der Zellkulturumgebung vorhanden sind, hemmen diese Wirkung.  EDTA bindet diese Ionen und erhöht dadurch die Wirksamkeit von Trypsin.  Dieses Produkt enthält Trypsin in einer Konzentration von 0,05 % mit 0,53 mM EDTA und enthält kein Natriumbicarbonat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Natriumhydrogencarbonat
pH 7 bis 7,6
Menge 6 × 100 mL