Learn More
Corning™ Assay Plate, 1536 Well, Black Clear Bottom Low Base, Lid, TC treated, Sterile, with G
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
Corning 1536-Well-Mikrotiterplatten sind unsere Mikrotiterplatten, die mit der höchsten Dichte erhältlich sind, für ein Screening mit hohem Durchsatz.Die Mikrotiterplatten entsprechen der Standardstellfläche von Mikrotiterplatten und den StandardabmessungenDiese Mikrotiterplatten sind in schwarzem und weißem Polystyrol erhältlich, mit rundem oder flachem Boden und in Schwarz mit durchsichtigem Boden.
- Gesamt-Well-Volumen von 10 μl bei Rund-Well-Mikrotiterplatten und 12,8 μl bei Mikrotiterplatten mit flachem Boden
- Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 8 μl
- Runder Well-Boden für verringerten Lufteinschluss und verbesserte CV-Werte und Z-Faktor
- Angehobener Boden für höhere Empfindlichkeit
- Flussreservoir an allen vier Seiten, um Kontaminationen des Instruments zu verringern
- Deckel sind separat erhältlich.Der Corning Deckel (Kat.-Nr. 3098) ist mit diesen Mikrotiterplatten kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 32 x 48 |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | CellBIND |
| Wellform | Flach |
| Anzahl pro Karton | 50/Karton |
| Mehr anzeigen |