Learn More
Corning™ Unbehandelte Cycloolefin-Copolymer-Platten, 1536 Wells
Artikelnummer. 17770698 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17770698 Schwarz, Klar durchsichtiger Boden 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17770698 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6790.00 €
    6341.66 € / 100 Stück
    Sparen 448.34 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht sterile Mikrotiterplatten haben eine glatte Oberseite und einen durchsichtigen, flachen Boden.
Corning 1536-Well-Mikrotiterplatten sind unsere Mikrotiterplatten mit der höchsten verfügbaren Dichte für das Hochdurchsatz-Screening. Die Mikrotiterplatten entsprechen der Standardstellfläche von Mikrotiterplatten und den Standardabmessungen Diese Mikrotiterplatten sind in schwarzem und weißem Polystyrol erhältlich, mit rundem oder flachem Boden und in Schwarz mit durchsichtigem Boden.
  • 127 μm Filmdicke
  • 536-Well-Mikrotiterplatten mit niedrigem schwarz/transparentem oder weiß/transparentem Boden
  • Mit Barcode
  • Für die Kompatibilität mit dem Kalypsys-System und mit UHTS-Systemen sind kundenspezifische Barcodes erhältlich
  • Geringe Autofluoreszenz
  • Breite chemische Beständigkeit einschließlich DMSO und Alkohol
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Optimiert für Flachheit und Gleichförmigkeit
  • Geringe Doppelbrechung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Deckel Ohne Deckel
Array 32 x 48
Bindungsart Poly-D-Lysin
Farbe Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatisierte Spender
Material Cycloolefin Copolymer
Anzahl Wells 1536
Arbeitsvolumen (metrisch) 8 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Poly-D-Lysin
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für höhere Empfindlichkeit
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20/Packung