Learn More
Corning™ 2,5 % Trypsin in HBSS ohne Calcium, Magnesium und Phenolrot
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343651
Change view
Click to view available options
Menge:
6 × 100 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15343651 6 × 100 mL 6 Stück
1 options
Artikelnummer. 15343651
Marke: Corning™ 25054CI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enzymatische Dissoziationsreagenzien auf Schweine-Parvovirus getestet
Zellkulturkomponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Flüssig
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Sterilität Steril
Ohne Additive Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot
pH 7 bis 7,6
Menge 6 × 100 mL