Learn More
Corning™ X4 CAPS,SOLID 33MM,HIGH YIELDING PERFORMANCE .
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11333725 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
00 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße (metrisch) unitSize
11333725 00 mm 4 Stück
1 options
Artikelnummer. 11333725
Marke: Corning™ 10035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzdeckel für alle High Yield Performance (HYPER) Kolben
  • 33 mm-Gewindekappe
  • Massive Kappe zur Verwendung in geschlossenen Systemen und Anwendungen, in denen keine Belüftung notwendig ist
  • Gammasterilisiert
Bestellinformation
Flasche separat bestellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Material Polyethylen
Anzahl pro Karton 4 Kartons
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Steril
Gewindegröße (metrisch) 00 mm
Halsausführung 33
Zur Verwendung mit (Geräte) HYPER-Kolben für hohen Ertrag und hohe Leistungsfähigkeit