Description
- Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungsaffinität für Immunoassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für das Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Brunnenvolumen: 112 μl
- Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
- Oberfläche/Vertiefung: 0,06 cm²
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Beschreibung | Nonbinding Surface (NBS™) ist eine firmeneigene Corning Behandlungstechnologie für Mikrotiterplatten aus Polystyrol zur Erzeugung einer nichtionischen hydrophilen Oberfläche (ähnlich Polyethylenoxid), mit der molekulare Interaktionen minimiert werde |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | 384-Well-Mikrotiterplatte mit geringem Volumen |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 2 bis 25 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Show More |