Learn More
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15327190 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Runder Boden (U-Well)
Oberflächenbehandlung:
Hohe Bindungskapazität
Nicht-bindend
Unbehandelt
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Farbe Wellform Oberflächenbehandlung unitSize
15327190 Weiß Runder Boden (U-Well) Unbehandelt 50 Stück
10713767 Schwarz Flacher Boden (F-Well) Hohe Bindungskapazität 50 Stück
10382883 Weiß Flacher Boden (F-Well) Nicht-bindend 50 Stück
10087842 Schwarz Flacher Boden (F-Well) Nicht-bindend 50 Stück
10745303 Schwarz Flacher Boden (F-Well) Unbehandelt 50 Stück
15328271 Schwarz Runder Boden (U-Well) Hohe Bindungskapazität 50 Stück
15284518 Schwarz Runder Boden (U-Well) Unbehandelt 50 Stück
15314322 Schwarz Runder Boden (U-Well) Nicht-bindend 50 Stück
15338271 Weiß Runder Boden (U-Well) Nicht-bindend 50 Stück
9 options
Artikelnummer. 15327190
Marke: Corning™ 4512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 384-Well einfarbige schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten eignen sich für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
  • Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
  • Unbehandelt für lösungsbasierte Assays erhältlich, mit hoher Bindung für Immunassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 112 µl
  • Arbeitsvolumen: 20 µl bis 80 µl
  • Oberfläche/Well: 0,06cm2
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 5 bis 40 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Runder Boden (U-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vom Wesen her hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper