Learn More
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Runder Boden (U-Well)
Oberflächenbehandlung:
Hohe Bindungskapazität
Nicht-bindend
Unbehandelt
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
- Unbehandelt für lösungsbasierte Assays erhältlich, mit hoher Bindung für Immunassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 112 µl
- Arbeitsvolumen: 20 µl bis 80 µl
- Oberfläche/Well: 0,06cm2
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 5 bis 40 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Hohe Bindungskapazität |
| Mehr anzeigen |