Beschreibung
- Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungsaffinität für Immunoassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für das Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Brunnenvolumen: 112 μl
- Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
- Oberfläche/Vertiefung: 0,06 cm²
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Karton |