Learn More
Corning™ 384-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10728402 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
White, Mit durchsichtigem Boden
Wellfarbe:
Klar
Schwarz
Weiß
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10728402
Marke: Corning™ 3655
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Ideal für homogene Assays wie z.B. Fluoreszenz-Polarisations und Szintillations-Proximitäts-Assays
  • Die modifizierte Polymeroberfläche ist nichtionisch hydrophil und minimiert die Bio-Interaktion in den Wells, um unspezifische Bindungs- und Reagenzienkosten zu reduzieren
  • Reduziert deutlich die Bindung von Proteinen und Nukleinsäuren an Polymere, erhält die Enzymaktivität und hemmt die Adhäsion einer Reihe von Zelllinien. Stabil gegenüber EtOH-haltigen wässrigen Lösungen
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von 4 bis 37 °C (39 bis 99 °F)
  • Wells mit flachen Böden
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Plattenlesegeräten, Liquid-Handling- und Robotersystemen
Generische barkodierte Platten
  • Das Barcode 128-Format gewährleistet Kompatibilität mit den meisten Barcode-Scanning- und Softwaresystemen
  • Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells leicht zu erkennen
  • Etiketten auf allen vier Seiten der Platte. Keine laufenden Nummernduplikate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Array 16 x 24
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme
Material Polystyrene
Volumen (metrisch) Well 112 μl
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 20 bis 80 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht-bindend
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39 °F bis 99 °F
Temperaturbereich (metrisch) 4 °C bis 37 °C
Wellfarbe Klar