Learn More
Corning™ 384-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 11353725 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
White, Mit durchsichtigem Boden
Wellfarbe:
Klar
Schwarz
Weiß
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Farbe Wellfarbe Barcode unitSize
11353725 Weiß Klar Inklusive Barcode 100 Stück
10728402 Schwarz Klar Kein Barcode 100 Stück
10266083 Weiß Weiß Inklusive Barcode 50 Stück
10317511 White, Mit durchsichtigem Boden Klar Kein Barcode 100 Stück
10782684 Schwarz Schwarz Inklusive Barcode 50 Stück
5 options
Artikelnummer. 11353725
Marke: Corning™ 3653BC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Ideal für homogene Assays wie z.B. Fluoreszenz-Polarisations und Szintillations-Proximitäts-Assays
  • Die modifizierte Polymeroberfläche ist nichtionisch hydrophil und minimiert die Bio-Interaktion in den Wells, um unspezifische Bindungs- und Reagenzienkosten zu reduzieren
  • Reduziert deutlich die Bindung von Proteinen und Nukleinsäuren an Polymere, erhält die Enzymaktivität und hemmt die Adhäsion einer Reihe von Zelllinien. Stabil gegenüber EtOH-haltigen wässrigen Lösungen
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von 4 bis 37 °C (39 bis 99 °F)
  • Wells mit flachen Böden
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Plattenlesegeräten, Liquid-Handling- und Robotersystemen
Generische barkodierte Platten
  • Das Barcode 128-Format gewährleistet Kompatibilität mit den meisten Barcode-Scanning- und Softwaresystemen
  • Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells leicht zu erkennen
  • Etiketten auf allen vier Seiten der Platte. Keine laufenden Nummernduplikate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Format Standard
Array 16 x 24
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme
Volumen (metrisch) Well 112 μl
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 20 bis 80 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht-bindend
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39 °F bis 99 °F
Temperaturbereich (metrisch) 4 °C bis 37 °C
Wellfarbe Klar