Learn More
Corning™ 96-Well-NBS-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit flachem Boden ohne Deckel
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Arbeitsvolumen (metrisch):
25 bis 125 μl
75 bis 200 μl
Format:
Halbfläche
Standard
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Halbfläche |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 25 bis 125 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Nicht-bindend |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Mehr anzeigen |