Learn More
Corning™ 96-Well-NBS-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit flachem Boden ohne Deckel
Artikelnummer. 10656853 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Arbeitsvolumen (metrisch):
25 bis 125 μl
75 bis 200 μl
Format:
Halbfläche
Standard
Packungsgröße:
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Arbeitsvolumen (metrisch) Format Packungsgröße
10656853 Schwarz 75 bis 200 μl Standard 25 Stück
10173682 Weiß 25 bis 125 μl Halbfläche 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656853 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.26 €
    306.28 € / 25 Stück
    Sparen 34.98 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht steril
  • Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht-bindend
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays
Anzahl pro Karton 25/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Menge 25/Karton