Learn More
Axygen™ Axygen™ Automatisierungspipettenspitzen für Molekulargeräte FLIPR-Tetry-Arbeitsstation
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15723997 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
klar
Packungsgröße:
19200 Stück
Artikelnummer. 15723997
Marke: Axygen™ FT384CR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Pipettenspitzen werden nach strengen Spezifikationen unter strikter Prozesskontrolle hergestellt und mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistungsfähigkeit und Qualität zu gewährleisten.
  • Transparente 0 μl-Spitzen
  • 384-Spitzenformat
  • Polypropylen
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht-pyrogenisch
  • Nicht steril
  • Kompatibilität: FLIPR-Tetra-Workstation für Molekulargeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 30 μl
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Format Racks
Spitzenform Automatisierung, Rund
Zur Verwendung mit (Geräte) Molecular Devices FLIPR Tetra Automation System, Hamilton MICROLAB STAR
Material Polypropylen