Learn More
Axygen™ Corning Axygen™ Kunststoff-Reagenzgläser
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Polystyrol
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Röhrchen aus Polypropylen oder Polystyrol
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Material | Polystyrol |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Produkttyp | Reagenzgläser |