Learn More
Corning™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Enthält:
Gestell
Verpackung:
Magazinhalter
Produkttyp:
120 μl-Röhrchen (rund)
Leere Racks mit Deckeln, für runde/quadratische Röhrchen
Beschreibung
Mit synchronisiertem Kodierungsschema, das Verwechslungen und das Risiko von Duplikaten minimiert und gleichzeitig eine sichere Probenidentifizierung ermöglicht.
- Maximale Identifizierbarkeit — Synchronisierte 2D- und lineare Barcodes
- Maximale Informationen — 14 x 14-Punkt-2D-Barcode
- Barcodestabilität — Kein aufgebrachtes Etikett, sondern gelasert
- Verbundverträglichkeit — Inertes Gefäß durch komplette Konstruktion aus Polypropylen
- Temperaturtoleranz: -180 bis +110 °C (Schraubverschluss), -80 bis +110 °C (TPE-Verschluss)
- Länge: 14.0 mm
- 384/Gestell
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Leere Racks mit Deckeln, für runde/quadratische Röhrchen |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 384 Rundröhrchen mit 2D-Barcode, verbesserter Probenlagerung, -identifizierung und -entnahme |
| Enthält | Gestell |
| Länge (metrisch) | 14 mm |
| Verpackung | Magazinhalter |
| Barcode | 2D BarCoded |
| Sterilität | Unsteril |