Learn More
Corning™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode
Artikelnummer. 11991911 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Enthält:
Gestell
Verpackung:
Magazinhalter
Produkttyp:
120 μl-Röhrchen (rund)
Leere Racks mit Deckeln, für runde/quadratische Röhrchen
Artikelnummer. 11991911
Marke: Corning™ 8509
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine verbesserte Probenlagerung, Erkennung und Entnahme
Mit synchronisiertem Kodierungsschema, das Verwechslungen und das Risiko von Duplikaten minimiert und gleichzeitig eine sichere Probenidentifizierung ermöglicht.
  • Maximale Identifizierbarkeit — Synchronisierte 2D- und lineare Barcodes
  • Maximale Informationen — 14 x 14-Punkt-2D-Barcode
  • Barcodestabilität — Kein aufgebrachtes Etikett, sondern gelasert
  • Verbundverträglichkeit — Inertes Gefäß durch komplette Konstruktion aus Polypropylen
  • Temperaturtoleranz: -180 bis +110 °C (Schraubverschluss), -80 bis +110 °C (TPE-Verschluss)
  • Länge: 14.0 mm
  • 384/Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 120 μl-Röhrchen (rund)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 110 μ l
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbesserte Probenlagerung, Identifizierung und Entnahme
Enthält Gestell
Länge (metrisch) 14 mm
Verpackung Magazinhalter
Form Rund
Wellform Rund
Barcode 2D BarCoded
Sterilität Unsteril
Verschluss inklusive Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 0.003 oz.