Learn More
Corning™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode
Artikelnummer. p-4895396 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Enthält:
Gestell
Verpackung:
Magazinhalter
Produkttyp:
120 μl-Röhrchen (rund)
Leere Racks mit Deckeln, für runde/quadratische Röhrchen
Artikelnummer. 11991911
Marke: Corning™ 8509
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für eine verbesserte Probenlagerung, Erkennung und Entnahme
Mit synchronisiertem Kodierungsschema, das Verwechslungen und das Risiko von Duplikaten minimiert und gleichzeitig eine sichere Probenidentifizierung ermöglicht.
  • Maximale Identifizierbarkeit — Synchronisierte 2D- und lineare Barcodes
  • Maximale Informationen — 14 x 14-Punkt-2D-Barcode
  • Barcodestabilität — Kein aufgebrachtes Etikett, sondern gelasert
  • Verbundverträglichkeit — Inertes Gefäß durch komplette Konstruktion aus Polypropylen
  • Temperaturtoleranz: -180 bis +110 °C (Schraubverschluss), -80 bis +110 °C (TPE-Verschluss)
  • Länge: 14.0 mm
  • 384/Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 120 μl-Röhrchen (rund)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 110 μ l
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbesserte Probenlagerung, Identifizierung und Entnahme
Enthält Gestell
Länge (metrisch) 14 mm
Verpackung Magazinhalter
Form Rund
Wellform Rund
Barcode 2D BarCoded
Sterilität Unsteril
Verschluss inklusive Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 0.003 oz.