Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesesystem für die Endothelzell-Tube-Formation
Beschreibung
Beinhaltet
Eine Falcon™ 24-Multiwell-Einsatzplatte und eine nicht-gewebekulturbehandelte 24-Well-Empfängerplatte mit Deckel
• In-vitro-Assay eliminiert die Notwendigkeit des langwierigen manuellen Zellschabens und der Zählung
• Einsatzplatte enthält eine die Fluoreszenz blockierende mikroporöse (3.0 μm Porengröße) Membran aus Polyethylen-Terephthalat (PET) (BD FluoroBlok™), beschichtet mit BD Matrigel™ Matrix
• BD Matrigel Matrix blockiert das Passieren von nicht-invasiven Zellen. Gleichzeitig wird das Passieren von invasiven aktivierten endothelialen Zellen ermöglicht
• Robustes System ermöglicht die IC50 Messung
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 3 μm |
| Typ | Mikrotiterplatte |
| Menge | 5 |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Anzahl pro Karton | 5/Karton |
| Oberflächenbeschichtung | BioCoat |
| Farbe | Schwarz, durchsichtig |
| Anzahl Wells | 96 |