Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Multiwell-Kulturobjektträger aus Glas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2386644
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
8
Packungsgröße:
12 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10595431
Marke: Corning™ 354630
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
  • Quelle: Rattenschwanz
  • TC-behandelt
  • Transparent, runde Wells
  • Flacher Boden
  • Steril
Nur für Forschungszwecke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kulturplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Anzahl pro Packung 3/Packung
Anzahl pro Karton 12/Karton
Oberflächenbeschichtung Kollagen I
Anzahl Wells 8