Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Einsätze mit Membran aus PET
Click to view available options
Porengröße:
0.3 μm
0,4 μm
0,45 μm
1 μm
3 μm
Typ:
-Well Platte
Zellkultur-Einsatz
Menge:
1
2
4
Packungsgröße:
24 Stück
4 PCS
Beschreibung
- Jede Charge wird auf die Fähigkeit, Zellanhaftung und Verbreitung von HT-1080 menschlichen Fibrosarkomzellen zu fördern, getestet
- Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird ebenfalls auf die Fähigkeit, die starke Anhaftung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden; Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Nur für Forschungszwecke.
Bestellinformation
Großmengen sind ebenfalls erhältlich; Ihren Thermo Fisher Scientific Kundendienst kontaktieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Einsätze pro Platte | 6 |
| Material | PET |
| Porengröße | 3 μm |
| Typ | -Well Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Menge | 4 |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Anzahl Wells | 6 |