Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Einsätze mit Membran aus PET
Beschreibung
- Jede Charge wird auf die Fähigkeit, Zellanhaftung und Verbreitung von HT-1080 menschlichen Fibrosarkomzellen zu fördern, getestet
- Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird ebenfalls auf die Fähigkeit, die starke Anhaftung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden; Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Nur für Forschungszwecke.
Bestellinformation
Großmengen sind ebenfalls erhältlich; Ihren Thermo Fisher Scientific Kundendienst kontaktieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Kulturfläche | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Porengröße | 0,4 μm |
| Typ | -Well Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Menge | 12/Pk., 24/Cs. |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Oberflächenbeschichtung | Collagen |
| Anzahl Wells | 24 |
| Einsätze pro Platte | 12 |