Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Mehrfachwell-Platten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10287620
Ansicht ändern
Click to view available options
Kulturfläche:
0,75 cm2
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche unitSize
10287620 0,75 cm2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ein Artikel dieser Gruppe bedeutet einen exakten Match für die Bestellnummer 087744
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Artikelnummer. 10287620 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354505
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Artikel dieser Gruppe bedeutet einen exakten Match für die Bestellnummer 087744
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Behandelt mit BioCoat™ für eine verbesserte Zellhaftung und das Wachstum einer Vielzahl von Primärzellen und freigesetzten Zelllinien in serumfreien oder reduzierten Serumkulturen. Corning™ BioCoat™ Collagen I Multiwellplatten sind enge Imitate von vivo-Umgebungen für Zellkulturanwendungen. Optimal für Anwendungsbereiche mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien.
Kollagen I, das in den meisten Geweben und Organen vorkommt, ist am häufigsten in der Dermis, den Sehnen und den Knochen vorhanden. Es ist ein integraler Bestandteil des Gerüsts, das Zellen und Gewebe zusammenhält, und gilt als nützliche Matrix zur Verbesserung der Zellkultur. Die In-vitro -Anwendung von Kollagen kann Auswirkungen auf die Adhäsion, Morphologie, das Wachstum, die Migration und die Differenzierung verschiedener Zelltypen haben.
Die Anwendungen umfassen:
  • Förderung der Zelladhäsion und -ausbreitung
  • Schnelle Vermehrung der Zellpopulationen
  • Serumfreie oder serumreduzierte Kultur
  • Zelladhäsionstests
  • Verbesserung des Überlebens primärer Zellen in der Zellkultur
Quelle
  • Rattenschwanzsehne
  • Qualitätskontrolle
    • Getestet auf die Fähigkeit, die Anhaftung und Ausbreitung von HT-1080 humanen Fibrosarkomzellen zu fördern.
    • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
    • Kollagen-I-Reinheit >90 % (SDS-PAGE)
    Lagerung
  • 4 °C bis 30 °C unter trockenen Bedingungen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Array 6 x 8
    Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
    Verschlussfarbe Durchsichtig
    Verschluss inklusive Ja
    Verschlussmaterial Polystyrol
    Bodenform Flach
    Farbe Klar
    Kulturfläche 0,75 cm2
    Material Polystyrol
    Form Rechteckig
    Sterilität Unsteril
    Oberflächenbehandlung Zellkultur
    Typ Multiwell-Zellkulturplatte
    Wellanzahl 48
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Förderung der Adhäsion und Verbreitung und der schnellen Expansion von Zellpopulationen, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt, Zelladhäsions-Assay, besseres Überleben von primären Zellen in einer Kultur
    Enthält Deckel
    Anzahl pro Karton 5/Karton
    Anzahl pro Packung 5/Packung
    Menge 5/Karton
    Quelle Rattenschwanz
    Lagerungsbedingungen 4° bis 30°C