Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Collagen Typ I-behandelt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10473093
Click to view available options
Verpackung:
5/Karton
5/Packung, 50/Karton
80/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10473093
Marke: Corning™ 356650
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Behandlung mit BioCoat™ fördert Zelladhäsion und Wachstum bei einer Vielzahl an Primärzellen und transformierten Zellen in serumfreien oder serumarmen Kulturen. Corning™ BioCoat™ Collagen I Multiwellplatten dienen zur Nachahmung von In-vivo-Umgebungen für Zellkulturanwendungen. Optimal für Anwendungsbereiche mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien.
  • Quelle: Rattenschwanz
  • TC-behandelt
  • Transparent, runde Wells
  • Flacher Boden
  • Steril
Nur für Forschungszwecke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Verpackung 5/Packung, 50/Karton
Farbe Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Kollagentyp I
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Förderung der Adhäsion und Verbreitung und der schnellen Expansion von Zellpopulationen, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt, Zelladhäsions-Assay, besseres Überleben von primären Zellen in einer Kultur
Anzahl pro Packung 5/Pckg.
Menge 50/Karton
Quelle Rattenschwanz
Wellfarbe Durchsichtig