Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Collagen Typ I-behandelt
Click to view available options
Verpackung:
5/Karton
5/Packung, 50/Karton
80/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
80 Stück
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparente, runde Wells
- Flacher Boden
- Nicht steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
| Kulturfläche | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 5/Karton |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |