Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Collagen Typ I-behandelt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10033830
Click to view available options
Verpackung:
5/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10033830
Marke: Corning™ 354649
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe: Schwarz, transparenter Boden, Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
  • Quelle: Rattenschwanz
  • TC-behandelt
  • Transparent, runde Wells
  • Flacher Boden
  • Steril
Nur für Forschungszwecke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI, SBS
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Verpackung 5/Karton
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Kollagentyp I
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Förderung der Adhäsion und Verbreitung und der schnellen Expansion von Zellpopulationen, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt, Zelladhäsions-Assay, besseres Überleben von primären Zellen in einer Kultur
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Menge 5/Karton
Quelle Rattenschwanz
Wellfarbe Durchsichtig