Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen IV Multiwell-Einsatzplatten
Click to view available options
Anzahl Wells:
6
24
Einsätze pro Platte:
6
12
Menge:
2
4
Packungsgröße:
24 Stück
Beschreibung
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
- Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht und anderen Substanzen zu den apikalen und basolateralen Zelloberflächen
- Membranen mit niedriger Porendichte aus Polyethylenterephthalat (PET) für komfortable Betrachtung von lebenden Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
- Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Diese Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Einsätze pro Platte | 6 |
| Material | PET |
| Porengröße | 3 μm |
| Typ | Membraneinsatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 6-Well-Platte |
| Menge | 4 |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Anzahl Wells | 6 |