Learn More
Corning™ BIOCOAT Fibrilläres Collagen Inserts 24-well - 1, 0 μm PET (VE=24Stck.)
Beschreibung
- Collagen-I-polymerisierte unter Bedingungen, die die Bildung von großen Fibrillen mit einem normalen Kreuzkontaminationsmuster ermöglichen
- Membrankonfiguration bietet eine komfortable Betrachtung von lebenden Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
Diese Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Einsätze pro Platte | 12 |
| Kulturfläche | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Porengröße | 1 μm |
| Menge | 2 |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung |
| Anzahl pro Karton | 24/Karton |