Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Kultur-Objektträger, human
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10478632
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
8
Typ:
Kammern und Objektträger
Kulturplatte
Packungsgröße:
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Typ unitSize
10478632 8 Kulturplatte 12 Stück
10163811 4 Kammern und Objektträger 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10478632 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00 €
    481.61 € / 12 Stück
    Sparen 33.39 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Getestet auf ihre Fähigkeit, Adhäsion und Ausbreitung von Hamster BHK-21-Nierenzellen zu fördern
Humanes Fibronektin (HFN) ist ein weit verbreitetes Glykoprotein, das als Substrat zur Förderung der Zelladhäsion über seine zentrale Bindungsdomäne RGD-Sequenz dient. HFN ist ein Produkt der meisten mesenchymalen und epithelialen Zellen und ist sowohl in den ECM und Plasma. Die Hauptfunktion von HFN scheint in der Zellmigration während der Wundheilung und Entwicklung, der Regulierung des Zellwachstums und der Zelldifferenzierung sowie der Hämostase/Thrombose zu liegen.
Die Anwendungen umfassen:
  • Förderung der Zelladhäsion und -ausbreitung
  • Schnelle Vermehrung der Zellpopulationen
  • Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
  • Zelladhäsionstests
  • Studien zu den Auswirkungen von HFN auf das Zellverhalten
  • Verbesserung des Überlebens primärer Zellen in der Zellkultur
Quelle
  • Menschliches Plasma
  • HINWEIS: Das Ausgangsmaterial wurde auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet.
    Qualitätskontrolle
    • Getestet auf die Fähigkeit, die Anhaftung und Ausbreitung von BHK-21-Hamsternierenzellen zu fördern.
    • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
    • Fibronectin-Reinheit >90% laut SDS-PAGE
    Lagerung
  • 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Typ Kulturplatte
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
    Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
    Anzahl pro Packung 3/Packung
    Anzahl pro Karton 12/Karton
    Oberflächenbeschichtung Fibronektin
    Anzahl Wells 8