Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin HTS Multiwell Angiogenesesystem
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
96
Kulturfläche:
0,3 cm2
0.08 cm2
Menge:
1
5
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Description
Includes
Eine Falcon 24- und 96-Multiwell™ Einsatzplatte mit einer Fluoreszenz-blockierenden, mikroporösen Polyethylen-Terephthalat (PET)-Membran, die gleichmäßig mit humanem Fibronektin beschichtet ist, eine unbehandelte Empfängerplatte und ein Deckel
- Kombiniert die Fluoreszenzblockierungsfähigkeiten der BD Falcon™ FluoroBlok™ Membran mit den Vorteilen eines extrazellulären Matrixproteins
- Bietet ein vorausschauendes In-vitro-Modell für das Screening pro- und anti-angiogener Wirkstoffe
- Eliminiert das langwierige manuelle Zellschaben und die Zählung
- Fibronektinkonzentration und Beschichtungsverfahren wurden optimiert, um die Poren der Membran nicht zu blockieren, wodurch endotheliale Zellen an der Membran haften und frei zu einem angiogenen Stimulus in der Empfängerplatte hin migrieren können
- Zellen können mit einem Fluoreszenzfarbstoff entweder vor oder nach der Migration beschriftet und unter Verwendung eines Mikrotiterplatten-Lesegeräts quantifiziert werden
- Lichtundurchlässige Membran verhindert die Lichtübertragung innerhalb eines Bereichs von 490 bis 700 nm, die Abschirmung von fluoroszenzmarkierten Zellen oben im Einsatz vor Erkennung durch ein Mikrotiterplatten-Lesegerät von unten und ermöglicht eine Erkennung in Echtzeit, ohne Demontage des Einsatzes
- Getestet auf die Fähigkeit, die Migration von HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells, menschliche endotheliale Zellen aus der Nabelvene) als Reaktion auf VEGF (Vascular Endothelial Cell Growth Factor, Wachstumsfaktor der vaskulären endothelialen Zelle) zu unterstützen
- Automatisierungskompatibel
- Stabil für mindestens drei Monate, wenn bei –20 °C gelagert
Specifications
Specifications
| Kulturfläche | 0,3 cm2 |
| Porengröße | 3 μm |
| Typ | Multiwell-Einsatzplatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Screening mit hohem Durchsatz (HTS) |
| Menge | 1 |
| Oberflächenbeschichtung | Fibronektin |
| Anzahl Wells | 24 |