Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin HTS Multiwell Angiogenesesystem
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
96
Kulturfläche:
0,3 cm2
0.08 cm2
Menge:
1
5
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Eine Falcon 24- und 96-Multiwell™ Einsatzplatte mit einer Fluoreszenz-blockierenden, mikroporösen Polyethylen-Terephthalat (PET)-Membran, die gleichmäßig mit humanem Fibronektin beschichtet ist, eine unbehandelte Empfängerplatte und ein Deckel
- Erzeugt eine differenzierte Monoschicht von Caco-2-Zellen in vitro in nur drei Tagen
- Fibrilläre Kollagen-beschichtete Einsätze mit spezialisierten BD BioCoat-Medien sorgen für eine schnellere Stammzelldifferenzierung
- Das Zufuhrtablett für große Volumen reduziert die Notwendigkeit eines häufigen Medienaustauschs
- Charge-für-Charge-Tests gewährleisten Einheitlichkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kulturfläche | 0.08 cm2 |
| Material | PET |
| Porengröße | 3 μm |
| Typ | Multiwell-Einsatzplatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Screening mit hohem Durchsatz (HTS) |
| Menge | 5 |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Anzahl pro Karton | 5/Karton |
| Oberflächenbeschichtung | Fibronektin |
| Anzahl Wells | 96 |