Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin HTS Multiwell Angiogenesesystem
Artikelnummer. 10778124
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
96
Kulturfläche:
0,3 cm2
0.08 cm2
Menge:
1
5
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10778124
Marke: Corning™ 354147
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beinhaltet
Eine Falcon 24- und 96-Multiwell™ Einsatzplatte mit einer Fluoreszenz-blockierenden, mikroporösen Polyethylen-Terephthalat (PET)-Membran, die gleichmäßig mit humanem Fibronektin beschichtet ist, eine unbehandelte Empfängerplatte und ein Deckel
Bietet ein Standardformat zur Steigerung der Qualität und Reproduzierbarkeit von In-vitro-Endothelzell-Migrationstests.
  • Kombiniert die Fluoreszenzblockierungsfähigkeiten der BD Falcon™ FluoroBlok™ Membran mit den Vorteilen eines extrazellulären Matrixproteins
  • Bietet ein vorausschauendes In-vitro-Modell für das Screening pro- und anti-angiogener Wirkstoffe
  • Eliminiert das langwierige manuelle Zellschaben und die Zählung
  • Fibronektinkonzentration und Beschichtungsverfahren wurden optimiert, um die Poren der Membran nicht zu blockieren, wodurch endotheliale Zellen an der Membran haften und frei zu einem angiogenen Stimulus in der Empfängerplatte hin migrieren können
  • Zellen können mit einem Fluoreszenzfarbstoff entweder vor oder nach der Migration beschriftet und unter Verwendung eines Mikrotiterplatten-Lesegeräts quantifiziert werden
  • Lichtundurchlässige Membran verhindert die Lichtübertragung innerhalb eines Bereichs von 490 bis 700 nm, die Abschirmung von fluoroszenzmarkierten Zellen oben im Einsatz vor Erkennung durch ein Mikrotiterplatten-Lesegerät von unten und ermöglicht eine Erkennung in Echtzeit, ohne Demontage des Einsatzes
  • Getestet auf die Fähigkeit, die Migration von HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells, menschliche endotheliale Zellen aus der Nabelvene) als Reaktion auf VEGF (Vascular Endothelial Cell Growth Factor, Wachstumsfaktor der vaskulären endothelialen Zelle) zu unterstützen
  • Automatisierungskompatibel
  • Stabil für mindestens drei Monate, wenn bei –20 °C gelagert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 0.08 cm2
Porengröße 3 μm
Typ Multiwell-Einsatzplatte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Screening mit hohem Durchsatz (HTS)
Menge 1
Oberflächenbeschichtung Fibronektin
Anzahl Wells 96