Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin IV rechteckige Kulturflasche mit schrägem Hals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
600 ml
Kulturfläche:
150 cm2
75 cm2
Flaschenhalstyp:
Schräg
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 20,2 oz. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 600 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | Fibronektin |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Verschlusskappe mit Dichtring |
| Kulturfläche | 150 cm2 |