Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin IV rechteckige Kulturflasche mit schrägem Hals
Artikelnummer. p-3016029
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
600 ml
Kulturfläche:
150 cm2
75 cm2
Flaschenhalstyp:
Schräg
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10516001
Marke: Corning™ 354646
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Getestet auf ihre Fähigkeit, Adhäsion und Ausbreitung von BHK-21-Nierenzellen bei Hamstern zu fördern
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 20,2 oz.
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 600 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Adhäsion, Wachstum und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Flaschenhalstyp Schräg
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Fibronektin
Sterilität Steril
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring
Kulturfläche 150 cm2