Learn More
Corning™ BIOCOAT Matrigel, Wachstrumsfaktorredu- ziert, 24-well (VE=5Stck.)
Artikelnummer. 10499392
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
Packungsgröße:
5 Stück
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10499392
Marke: Corning™ 354635
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Induktion von Differenzierung glatter Aorten-Muskelzellen von Menschen und Ratten
Interaktionen zwischen Komponenten der extrazellulären Matrix und Wachstumsfaktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Anpassung und Reaktionen von Säugetierzellen auf ihre Mikro-Umgebungen In-vivo und In-vitro.
  • In diesem Umfeld kultivierte glatte Muskelzellen zeichnen sich durch einen geringen Proliferationsindex und mehrschichtige nodulare Morphologie aus
  • Zusätzliche Merkmale umfassen die Expression von α-Glattmuskel-Aktin der zytoskelettalen Proteine, Myosin (schwere Kette) und 150kD h-caldesmon
  • Besteht aus MCDB 131 Medium mit BD ITS+™ Universal Kultur-Supplement mit Insulin, Transferrin, Selensäure, Linolsäure und Rinderserumalbumin
  • Zellen können gemäß Routineverfahren subkultiviert, in Fermentationssysteme gesät oder in einer Vielzahl von Bioassays verwendet werden
  • Integrieren ein speziell formuliertes Medium mit niedrigem Serumgehalt oder serumfrei, Kultursupplemente und Wachstumsfaktoren
  • Jede Umgebungscharge wird in einem Bioassay getestet, und alle Komponenten sind auf Bakterien und Pilze getestet
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Erstellung von Modellsystemen für das Studium der Angiogenese, Atherosklerose, Wundheilung und In-vitro-Toxikologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturfläche 2 cm2
Material Transparentes Polystyrol
Typ Platte
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Anzahl Wells 24