Learn More
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammer: Mit GFR Matrigel Matrix
Beschreibung
Die Corning™ Matrigel Matrix ist eine lösliche Basalmembran, die aus Engelbreth-Holm-Swarm-Maustumoren extrahiert wird und nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur ein Gel bildet. Erhältlich als einsatzbereite Zellkultureinsätze, als Invasionskammern oder als Cellware Corning Matrigel Matrix ist besonders für Kulturen mit polarisierten Zellen, wie z. B. Epithelzellen, geeignet. Die Matrix fördert die Differenzierung von Hepatozyten, Epithelzellen der Brust und glatten Muskelzellen. Die Matrix fördert außerdem die Bildung von Kapillartubuli aus Endothelzellen sowie die Regeneration von Neuriten und kann für Angiogenese-Assays verwendet werden.
- Zwei Matrix-Konfigurationen – Kammern mit Corning Matrigel Matrix und mit Wachstumsfaktor-reduzierter (GFR) Matrigel Matrix
- Ermöglicht die Invasion von HT-1080-Zellen (invasive menschliche Fibrosarkomzellen) über 8 μm-Poren und verhindert die Invasion von 3T3-Zellen (nicht-invasive Maus-Fibroblast-Zelllinie).
- Kammern mit GFR Matrigel Matrix, die für die Verwendung in Studien ausgelegt sind, bei denen minimale Interferenz durch Wachstumsfaktoren wünschenswert ist
Spezifikation
Spezifikation
| Einsätze pro Platte | 12 |
| Kulturfläche | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Porengröße | 8 μm |
| Typ | Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Studien, bei denen minimale Interferenz durch Wachstumsfaktoren wünschenswert ist |
| Menge | 2 |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung |
| Anzahl pro Karton | 24/Karton |
| Oberflächenbeschichtung | Matrigel™ Matrix |