Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11503550
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mg
Packungsgröße:
20 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11503550 20 mg 20 Milligramm
1 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 11503550
Marke: Corning™ 354210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Empfohlen für die Kultur von Neuronen, Gliazellen und transfizierten Zellen
Empfohlen für die Kultur von Neuronen, Gliazellen und transfizierten Zellen
  • Synthetisches Molekül kann als Beschichtung verwendet werden, um die Anhaftung von Zellen an Kunststoff- und Glasoberflächen zu verbessern
  • Fördert die Anhaftung von zerebellaren Granularzellen von Ratten
  • Gefiltert (0.2 μm-Membran); auf Bakterien, Pilze und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Konzentration Empfohlene Konzentration: 2,5-5 μg/cm2 Wachstumsoberfläche, je nach Zelltyp
Form Lyophilisiert
Produkttyp Poly-D-Lysin
Menge 20 mg
Quelle Synthetisch