Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Kulturschale
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10399320
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Menge:
10/Karton
100/Karton
20/Karton
40/Karton
5/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
40 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
10399320 35 mm 20/Karton -
10478822 35 mm 100/Karton 100 Stück
10003860 60 mm 20/Karton 20 Stück
10145290 100 mm 10/Karton 10 Stück
10204281 60 mm 100/Karton 100 Stück
10632122 100 mm 40/Karton 40 Stück
10307432 150 mm 5/Karton 5 Stück
7 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10399320
Marke: Corning™ 354467
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Rund
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 9,6 cm²
Material Polystyrol
Form Rund
Oberflächenbehandlung Poly-D-Lysin
Typ Zellkultur-Schale
Enthält Deckel
Menge 20/Karton
Durchmesser (metrisch) 35 mm