Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Multiwell-Kulturschale aus Glas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10254421
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
4
8
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells unitSize
10254421 8 12 Stück
10052551 4 12 Stück
2 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10254421
Marke: Corning™ 354632
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Poly-D-Lysin (PDL) und Poly-L-Lysin (PLL) sind synthetische Verbindungen, die die Zelladhäsion und Proteinabsorption durch Änderung der Oberflächenladungen auf dem Kultursubstrat verbessern. Neben der Förderung der Zelladhäsion unterstützen Oberflächenbehandlungen mit Poly-Lysin den Neuriten-Auswuchs und verbessern das Überleben vieler Primärzellen des Zentralnervensystems (ZNS) in der Kultur. Da PDL und PLL synthetische Moleküle sind, stimulieren sie die biologische Aktivität in den auf ihnen kultivierten Zellen nicht und führen nicht die Verunreinigungen auf natürlichen Polymeren ein.
Die Anwendungen umfassen:
  • Zellanhaftung und Ausbreitung einer Vielzahl von Zelltypen
  • Zelldifferenzierung und Neuriten-Auswuchs
  • Anhaftung anspruchsvoller transfizierter Zelllinien
  • Unterstützung des Überlebens primärer Neuronen in der Kultur
  • Serumfreie oder reduzierte Serumkultur
Herkunft
  • PDL, synthetisch (MW 75-150 kD)
  • PLL, synthetisch (MW 30-70 kD)
Qualitätskontrolle
  • Getestet auf die Fähigkeit zur Förderung der festen Anhaftung von RCG-Zellen
  • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
Lagerung
  • 4 bis 30 °C unter trockenen Bedingungen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Typ Kulturplatte
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
    Anzahl pro Packung 3/Packung
    Anzahl pro Karton 12/Karton
    Oberflächenbeschichtung Poly-D-Lysin
    Anzahl Wells 8