Learn More
Corning™ BIOCOAT Poly-D-Lysin/Laminin - 8-well Culture Slide (VE=12Stck.)
Beschreibung
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Nur für Forschungszwecke
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kulturplatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Anzahl pro Packung | 3/Packung |
| Anzahl pro Karton | 12/Karton |
| Anzahl Wells | 8 |