Learn More
Corning™ BIOCOAT Variety Pack CultureSlides 8 Vertiefungen (VE=12Stck.)
Beschreibung
- Zur Auswahl stehen unterschiedliche Kombinationen aus extrazellulären Matrixproteinen und Adhäsionsfaktoren
Packungen mit verschiedenen Typen von Cultureslide
- 8-Well
- Packung enthält zwölf Objektträger mit Collagen I, Fibronektin und Poly-D-Lysin
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kulturplatte |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Anzahl Wells | 8 |