Learn More
Corning™ Schwarze 384-Well Assay-Platte aus Polypropylen
Artikelnummer. 10400672 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckel Sterilität Packungsgröße
10400672 Ohne Deckel Unsteril 100 Stück
11363725 Mit Deckel Steril 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400672 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 €
    857.82 € / 100 Stück
    Sparen 62.18 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geringere Verbindungshaftung und höhere Lösungsmittelbeständigkeit als Polystyrolplatten
  • Ideal für Fluoreszenz-Assays und für die Aufbewahrung von Verbindungen
  • Wells mit runden Böden
  • Unbehandelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,015 bis 0,07 ml
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Fluoreszenz-Assays und die Aufbewahrung von Verbindungen
Menge 100/Karton