Learn More
Corning™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
Anzahl pro Packung:
12/Packung
288/Packung
32/Packung
72/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
192 Stück
288 Stück
72 Stück
Beschreibung
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung |
| Auskleidungsmaterial | Gummi |
| Halsausführung | 28-410 |
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |