Learn More
Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10739864 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kulturfläche:
0,95 cm2
1,9 cm2
3,8 cm2
9,5 cm2
Kapazität (metrisch):
0,28 ml (Well)
0,57 ml (Well)
2,9 ml (Well)
6,9 ml
Arbeitsvolumen (metrisch):
0,19 bis 0,28 ml
0,38 bis 0,57 ml
0,76 bis 1,14 ml
1,9 bis 2,9 ml
Wellanzahl:
6
12
24
48
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturfläche Kapazität (metrisch) Arbeitsvolumen (metrisch) Wellanzahl unitSize
10739864 3,8 cm2 6,9 ml 0,76 bis 1,14 ml 12 50 Stück
10234832 9,5 cm2 2,9 ml (Well) 1,9 bis 2,9 ml 6 50 Stück
10224882 1,9 cm2 0,57 ml (Well) 0,38 bis 0,57 ml 24 50 Stück
10251443 0,95 cm2 0,28 ml (Well) 0,19 bis 0,28 ml 48 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10739864 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3336
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Behandlung mit CellBIND™ erleichtert den Zellen die Anpassung an reduzierte Serum- oder serumfreie Medien und verbessert die Zellanhaftung. So lassen sich Zellwachstum und Zellausbeute erhöhen. Corning™ CellBIND™ Oberflächenmikroplatten aus transparentem Polystyrol gewährleisten optimale Sicht und sind in mehreren Well-Formaten erhältlich.
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Bohrlochidentifizierung, flache Böden
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt (sofern nicht anders angegeben)
  • Corning™ CellBIND™ Surface ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Benetzbarkeit der Oberfläche erhöht und so eine gleichmäßigere und konsistentere Zelladhäsion ermöglicht.
  • Ultra-Low Attachment Oberflächenplatten verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zelladhäsion, die Proteinabsorption und die Zellaktivierung minimiert.
  • Corning Die Osteo Assay-Oberfläche ist eine anorganische kristalline Beschichtung, die eine Oberfläche erzeugt, die in vivo knochenähnlich ist und für die In-vitro -Knochenzellkultur und -assays geeignet ist.
  • Steril
  • Nicht-pyrogenisch
Zertifizierungen
Garantiert nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Kapazität (metrisch) 6,9 ml
Kulturfläche 3,8 cm2
Material Polystyrol
Form Runden
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung CellBIND
Typ Zellkultur-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,76 bis 1,14 ml
Wellanzahl 12
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung