Learn More
Corning™ Amphotericin B
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333671
Click to view available options
Menge:
6 x 50 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15333671
Marke: Corning™ 30003CF
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verpackt in Kunststoffflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -5 bis -20 °C
Konzentration 250 μg/ml, solubilisiert
Form Flüssig
Produkttyp Antimykotikum
Format Kunststoffflasche
Menge 6 x 50 mL