Learn More
Corning™ Zellkultur-Puffer: Dulbecco's Phopsphat-gepufferte Salzlösung 10X
Click to view available options
Mit Additiven:
Calcium, Magnesium
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Erhält den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrecht.
- Erhält die Tonizität und Lebensfähigkeit von Zellen aufrecht.
- Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherzustellen
- Nicht toxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 30 °C |
| Konzentration | 10 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco |
| Mit Additiven | Calcium, Magnesium |
| Zusammensetzung | Calciumchlorid 1 g/l, Kaliumchlorid 2 g/l, Kaliumdihydrogenphosphat 2 g/l, Magnesiumchlorid-Hexahydrat 1 g/l, Natriumchlorid 80 g/l, Dinatriumphosphat 11,50 g/l |
| pH | 4,1 bis 4,7 |
| Menge | 6 × 500 mL |