Learn More
Zellkultur Tris-gepufferte Kochsalzlösung (10x), Corning™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15363711
Change view
Click to view available options
Menge:
6 × 1000 ml
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15363711 6 × 1000 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15363711 Lieferant Corning Media Tech Lieferanten-Nr. 46012CM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit niedrigem Endotoxingehalt
  • Erhält den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrecht.
  • Erhält die Tonizität und Lebensfähigkeit von Zellen aufrecht.
  • Unter Einhaltung strengster Industrienormen hergestellt, um überlegene Ergebnisse sicherz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 X
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 6 × 1000 ml
Zusammensetzung Natriumchlorid 80 g/l, Tris Ultrapure 24.2 g/l