Learn More
Corning™ Sammelbeutel
Artikelnummer. 31932520 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
1 l
5 l
10 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Filmbeschreibung:
EVA
ULDPE
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Filmbeschreibung Packungsgröße
31932520 20 l EVA 15 Stück
17283574 1 l EVA 1 Stück
31932503 1 l EVA 15 Stück
17273574 0,5 l EVA 1 Stück
31932513 0,5 l EVA 15 Stück
16438983 5 l EVA 1 Stück
31932495 5 l EVA 15 Stück
16458983 20 l EVA 1 Stück
16448983 10 l EVA 1 Stück
31932502 10 l EVA 15 Stück
16468983 50 l EVA 1 Stück
31932518 50 l EVA 15 Stück
17213584 100 l ULDPE 1 Stück
17223584 200 l ULDPE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31932520 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9120047
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sammelbeutel mit drei Anschlüssen für biopharmazeutische Anwendungen
Corning Sammelbeutel sind in 2D-Aufhängekonfigurationen mit mehreren Beutelvolumen und Verbindungsstück-Konfigurationen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Schlauchstil Heißsiegelfähige, flexible Schläuche
Filmbeschreibung EVA
Anzahl pro Karton Je 1
Anzahl pro Packung 1/Pk.
Anschlussdetail Anschluss 1 - 0,37 in. Steckverbinder, 12 L x 0,37 ID x 0,62 in. Außendurchmesser, chemikalienbeständig, heißsiegelfähiger flexibler Schlauch, Anschluss 2 - männlich MPC Stecker mit 0,37 in. Widerhaken, weiblich MPC Kappe, Anschluss - 3 weiblich MPC Stecker mit 0,37 in. Widerhaken, männlich MPC Stecker, Abbruch i
Menge Jeweils
Kapazität (metrisch) 20 l