Learn More
Corning™ Insulin-Transferrin-Selen (ITS)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15383661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15383661 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15383661 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 25800CR
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
  • 100X-Lösung
  • Formulierung ohne tierische Bestandteile
  • Enthält 1000 mg/l humanes rekombinantes Insulin, 550 mg/l humanes rekombinantes Transferrin, 0.67 mg/l Selensäure
  • Menge: 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Form Flüssig
Produkttyp ITS (Insulin, Transferrin, Selen)
Sterilität Steril gefiltert
Format Kunststoffflasche
pH 3 ±0,4
Menge 10 mL